Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 6-nitro-o-toluate, 2-(Methoxycarbonyl)-3-nitrotoluene, 2-(Methoxycarbonyl)-3-methylnitrobenzene
OR301028-25G OR301028-5G OR301028-1G
APOSOR301028-25GEA 0 EUR
APOSOR301028-25G APOSOR301028-5G APOSOR301028-1G
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195.172 g/mol
Smeltpunt: 50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11042453
CAS nummer: 61940-22-5