4-Chloro-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301094-1G OR301094-5G
APOSOR301094-1GEA 55.5 EUR
APOSOR301094-1G APOSOR301094-5G
4-Chloro-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
4-Chloro-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₇H₅ClN₂S
Smeltpunt: 82…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09834968
CAS nummer: 319442-16-5