Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR301136-1G OR301136-5G OR301136-10G
APOSOR301136-1GEA 26.3 EUR
APOSOR301136-1G APOSOR301136-5G APOSOR301136-10G
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Formule: C₈H₈BrNO₂
Dichtheid: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03844437
CAS nummer: 106896-48-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III