(2-Chloroethoxy)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(2-Chloroethoxy)ethanoic acid, 5-Chloro-3-oxapentanoic acid, 2-(2-Chloroethoxy)acetic acid
OR301184-1G OR301184-5G
APOSOR301184-1GEA 81.8 EUR
APOSOR301184-1G APOSOR301184-5G
(2-Chloroethoxy)acetic acid 97%
(2-Chloroethoxy)acetic acid
Formule: C₄H₇ClO₃
Kookpunt: 130 °C (3,5 mm Hg)
Smeltpunt: 26…33 °C
Dichtheid: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17014832
CAS nummer: 14869-41-1
UN: 3265
ADR: 8,II