2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N,2-Dimethyl-1-hydroxypropan-2-amine, 1-Hydroxy-2-methyl-2-(methylamino)propane
OR301186-1G OR301186-5G
APOSOR301186-1GEA 110 EUR
APOSOR301186-1G APOSOR301186-5G
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
Formule: C₅H₁₃NO
Kookpunt: 162 °C
Dichtheid: 0,878 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12184529
CAS nummer: 27646-80-6