4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR301195-1G OR301195-250MG
APOSOR301195-1GEA 467 EUR
APOSOR301195-1G APOSOR301195-250MG
4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
Formule: C₄H₂Cl₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14702755
CAS nummer: 6297-80-9