4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301213-1G OR301213-250MG
APOSOR301213-1GEA 723 EUR
APOSOR301213-1G APOSOR301213-250MG
4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline 95%
4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline
Formule: C₈H₄ClN₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05717322
CAS nummer: 59866-06-7