2,4-Dichloropyrido[3,4-d]pyrimidine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR301218-100MG OR301218-1G OR301218-250MG
APOSOR301218-100MGEA 123 EUR
APOSOR301218-100MG APOSOR301218-1G APOSOR301218-250MG
2,4-Dichloropyrido[3,4-d]pyrimidine 96%
2,4-Dichloropyrido[3,4-d]pyrimidine
Formule: C₇H₃Cl₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699461
CAS nummer: 908240-50-6