Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3014-1G OR3014-5G OR3014-250MG
APOSOR3014-1GEA 29.2 EUR
APOSOR3014-1G APOSOR3014-5G APOSOR3014-250MG
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Formule: C₁₄H₁₈O₅
Kookpunt: 145…148 °C (1 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038965
CAS nummer: 23197-67-3