methyl 4-aminobenzoate hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR30151-1G OR30151-250MG OR30151-500MG
APOSOR30151-1GEA 166 EUR
APOSOR30151-1G APOSOR30151-250MG APOSOR30151-500MG
methyl 4-aminobenzoate hydrochloride
methyl 4-aminobenzoate hydrochloride
Formule: C₈H₉NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00205145
CAS nummer: 63450-84-0