Ethyl 5-amino-1-(pyrimidin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR302059-1G OR302059-5G OR302059-250MG
APOSOR302059-1GEA 284 EUR
APOSOR302059-1G APOSOR302059-5G APOSOR302059-250MG
Ethyl 5-amino-1-(pyrimidin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(pyrimidin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₁N₅O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02691657
CAS nummer: 91129-95-2