4-(2-Bromopyridin-4-yl)piperazine, N1-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR302092-1G OR302092-250MG OR302092-5G
APOSOR302092-1GEA 461 EUR
APOSOR302092-1G APOSOR302092-250MG APOSOR302092-5G
4-(2-Bromopyridin-4-yl)piperazine, N1-BOC protected
4-(2-Bromopyridin-4-yl)piperazine, N1-BOC protected
Formule: C₁₄H₂₀BrN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18447575
CAS nummer: 1266118-96-0