4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR302095-1G OR302095-500MG
APOSOR302095-1GEA 876 EUR
APOSOR302095-1G APOSOR302095-500MG
4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid 95%
4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid
Formule: C₈H₃Cl₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17926545
CAS nummer: 1258298-05-3