9-Bromo-5,6-dihydro-2-iodoimidazo[1,2-d][1,4]benzoxazepine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR302123-1G OR302123-250MG
APOSOR302123-1GEA 447 EUR
APOSOR302123-1G APOSOR302123-250MG
9-Bromo-5,6-dihydro-2-iodoimidazo[1,2-d][1,4]benzoxazepine
9-Bromo-5,6-dihydro-2-iodoimidazo[1,2-d][1,4]benzoxazepine
Formule: C₁₁H₈BrIN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22690733
CAS nummer: 1282516-69-1