Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR302160-1G OR302160-250MG
APOSOR302160-1GEA 333 EUR
APOSOR302160-1G APOSOR302160-250MG
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Formule: C₁₁H₉ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11518957
CAS nummer: 1092352-52-7