1,2,5,6-Tetrabromocyclooctane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR302173-1G
OR302173-250MG
APOSOR302173-1GEA
1460
EUR
APOSOR302173-1G
APOSOR302173-250MG
1,2,5,6-Tetrabromocyclooctane
1,2,5,6-Tetrabromocyclooctane
Formule:
C₈H₁₂Br₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00666115 CAS nummer: 3194-57-8 |