4-Bromo-7-methoxyquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR302186-1G OR302186-5G
APOSOR302186-1GEA 187 EUR
APOSOR302186-1G APOSOR302186-5G
4-Bromo-7-methoxyquinoline 95%
4-Bromo-7-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₈BrNO
Smeltpunt: 80…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08063187
CAS nummer: 1070879-27-4