Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR302190-5G OR302190-1G
APOSOR302190-5GEA 357 EUR
APOSOR302190-5G APOSOR302190-1G
Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Formule: C₅H₇BNO₃·Li
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16872059
CAS nummer: 1393822-96-2