2-Bromo-5-ethylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR302216-1G OR302216-250MG OR302216-5G
APOSOR302216-1GEA 273 EUR
APOSOR302216-1G APOSOR302216-250MG APOSOR302216-5G
2-Bromo-5-ethylpyridine
2-Bromo-5-ethylpyridine
Formule: C₇H₈BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11869552
CAS nummer: 19842-08-1