Ethyl 2-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR302244-1G OR302244-100MG OR302244-250MG
APOSOR302244-1GEA 203 EUR
APOSOR302244-1G APOSOR302244-100MG APOSOR302244-250MG
Ethyl 2-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26404011
CAS nummer: 27124-44-3