4-Methyl-1-phenylquinolin-2(1H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR302259-1G OR302259-250MG
APOSOR302259-1GEA 468 EUR
APOSOR302259-1G APOSOR302259-250MG
4-Methyl-1-phenylquinolin-2(1H)-one
4-Methyl-1-phenylquinolin-2(1H)-one
Formule: C₁₆H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024050
CAS nummer: 2540-30-9