(6-(Dimethylamino)-4-methylpyridin-3-yl)boronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR302300-1G OR302300-500MG
APOSOR302300-1GEA 512 EUR
APOSOR302300-1G APOSOR302300-500MG
(6-(Dimethylamino)-4-methylpyridin-3-yl)boronic acid 96%
(6-(Dimethylamino)-4-methylpyridin-3-yl)boronic acid
Formule: C₈H₁₃BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12912694
CAS nummer: 535934-70-4