5-Amino-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR302363-1G OR302363-5G
APOSOR302363-1GEA 95 EUR
APOSOR302363-1G APOSOR302363-5G
5-Amino-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
5-Amino-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Formule: C₆H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09814480
CAS nummer: 33630-96-5