1-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR302386-1G
OR302386-250MG
OR302386-500MG
APOSOR302386-1GEA
0
EUR
APOSOR302386-1G
APOSOR302386-250MG
APOSOR302386-500MG
1-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
1-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
Formule:
C₈H₁₃ClO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00019346 CAS nummer: 2890-61-1 |