1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR302397-100MG OR302397-250MG
APOSOR302397-100MGEA 67.2 EUR
APOSOR302397-100MG APOSOR302397-250MG
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-amine
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formule: C₆H₁₁N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09965625
CAS nummer: 948570-74-9