Thiazolo[5,4-c]pyridine-2-thiol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR302398-1G OR302398-100MG OR302398-250MG
APOSOR302398-1GEA 227 EUR
APOSOR302398-1G APOSOR302398-100MG APOSOR302398-250MG
Thiazolo[5,4-c]pyridine-2-thiol 97%
Thiazolo[5,4-c]pyridine-2-thiol
Formule: C₆H₄N₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12755950
CAS nummer: 116990-44-4