5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3024-10G OR3024-1G OR3024-5G
APOSOR3024-10GEA 658 EUR
APOSOR3024-10G APOSOR3024-1G APOSOR3024-5G
5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
Formule: C₄H₅N₃O₃
Smeltpunt: 154…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067955
CAS nummer: 41230-51-7