3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR302416-1G OR302416-250MG
APOSOR302416-1GEA 950 EUR
APOSOR302416-1G APOSOR302416-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine 95%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine
Formule: C₇H₁₂N₄
MW: 152.197 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14632032
CAS nummer: 774511-83-0