2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR302510-1G OR302510-250MG
APOSOR302510-1GEA 169 EUR
APOSOR302510-1G APOSOR302510-250MG
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Formule: C₇H₈N₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15144657
CAS nummer: 6000-50-6