tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl N-[2-(3-aminophenyl)ethyl]carbamate
OR302547-1G OR302547-250MG OR302547-5G
APOSOR302547-1GEA 278 EUR
APOSOR302547-1G APOSOR302547-250MG APOSOR302547-5G
tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
Formule: C₁₃H₂₀N₂O₂
Smeltpunt: 103…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663960
CAS nummer: 180079-94-1