7-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR302625-100MG OR302625-250MG
APOSOR302625-100MGEA 121 EUR
APOSOR302625-100MG APOSOR302625-250MG
7-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
7-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formule: C₇H₆ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09265711
CAS nummer: 957760-15-5