6-Bromo-8-(2,6-dichlorophenyl)-9H-purine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR302674-100MG OR302674-250MG
APOSOR302674-100MGEA 106 EUR
APOSOR302674-100MG APOSOR302674-250MG
6-Bromo-8-(2,6-dichlorophenyl)-9H-purine
6-Bromo-8-(2,6-dichlorophenyl)-9H-purine
Formule: C₁₁H₅BrCl₂N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22576475
CAS nummer: 1227958-56-6