4-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR302726-100MG OR302726-250MG
APOSOR302726-100MGEA 121 EUR
APOSOR302726-100MG APOSOR302726-250MG
4-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
4-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08690131
CAS nummer: 1000342-68-6