1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-2(3H)-thione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR302737-1G OR302737-5G
APOSOR302737-1GEA 78.9 EUR
APOSOR302737-1G APOSOR302737-5G
1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-2(3H)-thione
1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-2(3H)-thione
Formule: C₆H₅N₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09701424
CAS nummer: 7239-81-8