Piperidine-3-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR302758-1G OR302758-5G
APOSOR302758-1GEA 178 EUR
APOSOR302758-1G APOSOR302758-5G
Piperidine-3-carbonitrile 95%
Piperidine-3-carbonitrile
Formule: C₆H₁₀N₂
Kookpunt: 50 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01321091
CAS nummer: 7492-88-8