1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR302762-1G
OR302762-250MG
APOSOR302762-1GEA
1050
EUR
APOSOR302762-1G
APOSOR302762-250MG
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
Formule:
C₇H₁₂N₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD21643803 CAS nummer: 1257294-05-5 |