Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2-(2,5-dimethylthiazol-4-yl)acetate
OR30301-1G OR30301-250MG
APOSOR30301-1GEA 103 EUR
APOSOR30301-1G APOSOR30301-250MG
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Formule: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185.243 g/mol
Kookpunt: 66…68 °C (0.2 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02677686
CAS nummer: 306937-37-1