5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30303-1G OR30303-250MG
APOSOR30303-1GEA 132 EUR
APOSOR30303-1G APOSOR30303-250MG
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-amine
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-amine
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Kookpunt: 131…133 °C (0,5 mm Hg)
Smeltpunt: 51…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02677726
CAS nummer: 21169-65-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III