Methyl 6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303142-1G OR303142-500MG
APOSOR303142-1GEA 165 EUR
APOSOR303142-1G APOSOR303142-500MG
Methyl 6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylate
Methyl 6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₇N₃O₂
Smeltpunt: 76…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00894965
CAS nummer: 132144-02-6