1,2-Dimethylpyridin-1-ium iodide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,2-Dimethylpyridiniumiodide
OR303150-1G OR303150-500MG OR303150-5G
APOSOR303150-1GEA 182 EUR
APOSOR303150-1G APOSOR303150-500MG APOSOR303150-5G
1,2-Dimethylpyridin-1-ium iodide
1,2-Dimethylpyridin-1-ium iodide
Formule: C₇H₁₀N·I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00031867
CAS nummer: 872-73-1