Benzyl 4,5-bis(benzyloxy)pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303156-1G OR303156-500MG
APOSOR303156-1GEA 541 EUR
APOSOR303156-1G APOSOR303156-500MG
Benzyl 4,5-bis(benzyloxy)pyridine-2-carboxylate
Benzyl 4,5-bis(benzyloxy)pyridine-2-carboxylate
Formule: C₂₇H₂₃NO₄
Smeltpunt: 117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15071409
CAS nummer: 112334-42-6