Methyl (3E)-4-(3-chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303158-1G OR303158-500MG OR303158-5G
APOSOR303158-1GEA 271 EUR
APOSOR303158-1G APOSOR303158-500MG APOSOR303158-5G
Methyl (3E)-4-(3-chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Methyl (3E)-4-(3-chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Formule: C₁₁H₉ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22689167
CAS nummer: 1112238-35-3