tert-Butyl 4-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303164-1G OR303164-500MG
APOSOR303164-1GEA 900 EUR
APOSOR303164-1G APOSOR303164-500MG
tert-Butyl 4-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₂₁ClN₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09607841
CAS nummer: 939986-76-2