2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303165-1G OR303165-500MG OR303165-5G
APOSOR303165-1GEA 182 EUR
APOSOR303165-1G APOSOR303165-500MG APOSOR303165-5G
2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Formule: C₉H₉IN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22575061
CAS nummer: 1217486-73-1