5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303166-1G OR303166-500MG
APOSOR303166-1GEA 676 EUR
APOSOR303166-1G APOSOR303166-500MG
5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19440790
CAS nummer: 123392-43-8