Methyl (3E)-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303172-1G OR303172-500MG OR303172-5G
APOSOR303172-1GEA 182 EUR
APOSOR303172-1G APOSOR303172-500MG APOSOR303172-5G
Methyl (3E)-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Methyl (3E)-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Formule: C₁₁H₉BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20526360
CAS nummer: 104094-31-7