4-Bromo-7-methoxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303176-1G OR303176-500MG
APOSOR303176-1GEA 676 EUR
APOSOR303176-1G APOSOR303176-500MG
4-Bromo-7-methoxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
4-Bromo-7-methoxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
Formule: C₁₁H₁₃BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22414513
CAS nummer: 185406-76-2