3-Chloro-7-methoxyquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303177-1G OR303177-500MG
APOSOR303177-1GEA 541 EUR
APOSOR303177-1G APOSOR303177-500MG
3-Chloro-7-methoxyquinoline
3-Chloro-7-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13688991
CAS nummer: 858279-19-3