2,2-Dimethyl-6-nitro-2H,3H,4H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303183-1G OR303183-500MG
APOSOR303183-1GEA 182 EUR
APOSOR303183-1G APOSOR303183-500MG
2,2-Dimethyl-6-nitro-2H,3H,4H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3-one
2,2-Dimethyl-6-nitro-2H,3H,4H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3-one
Formule: C₉H₉N₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10000811
CAS nummer: 1002726-59-1