Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303184-1G
OR303184-500MG
OR303184-5G
APOSOR303184-1GEA
182
EUR
APOSOR303184-1G
APOSOR303184-500MG
APOSOR303184-5G
Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Formule:
C₆H₁₄NO₄P MW: 195.153 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00514647 CAS nummer: 597-25-1 |